Få mere at vide
tert-butyl-6-fluor-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10117392
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10117392 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10045102 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 155601-71-1
Molekylær formel C11H12FN3O2
Molekylvægt (g/mol) 237.234
MDL nummer MFCD06797502
InChI nøgle INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 7127829
IUPAC navn tert-butyl-6-fluor-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.23
Procent renhed 97%