Få mere at vide
tert-butyl-6-fluor-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 237.23 |
| Procent renhed | 97% |