Få mere at vide
tert-Butyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 1340506-55-9 |
| Molekylær formel | C9H11ClN2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O2/c1-9(2,3)14-8(13)6-4-5-7(10)12-11-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Cl)nn1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.65 |
| Formel vægt | 214.0509 |