missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butyl 6-Chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate, TRC

Artikelnummer. 30240827
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69088550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 154026-92-3
Molekylær formel C10 H17 Cl O4
Molekylvægt (g/mol) 236.69
Synonym Hexanoic acid, 6-chloro-5-hydroxy-3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (5S)-, Hexanoic acid, 6-chloro-5-hydroxy-3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, (5S)-6-Chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoic acid tert-butyl ester, (5S)-6-Chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoic acid tert-butyl ester, Tert-Butyl 6-chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate
IUPAC navn tert-butyl (5S)-6-chloro-5-hydroxy-3-oxohexanoate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)C[C@H](O)CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 6-Chloro-5(S)-hydroxy-3-oxohexanoate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17ClO4/c1-10(2,3)15-9(14)5-7(12)4-8(13)6-11/h8,13H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Formel vægt 236.0815
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.