Få mere at vide
tert-Butyl (6-(3-(N-(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl)guanidino)hexyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (6-(3-(N-(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl)guanidino)hexyl)carbamate |
| Analyt- eller komponentnavne | tert-Butyl (6-(3-(N-(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl)guanidino)hexyl)carbamate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H31 Cl N6 O2 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31ClN6O2/c1-19(2,3)28-18(27)24-13-7-5-4-6-12-23-16(21)26-17(22)25-15-10-8-14(20)9-11-15/h8-11H,4-7,12-13H2,1-3H3,(H,24,27)(H5,21,22,23,25,26) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[6-[[N-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.941 |
| Vis mere |