missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butyl 5-Hydroxypentanoate, TRC

Artikelnummer. 30345888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345888 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69321550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 5-Hydroxypentanoate
CAS 91420-49-4
Molekylær formel C9H18O3
Mængde 50 mg
Synonym 5-Hydroxypentanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H18O3/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-5-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCCCO
IUPAC navn tert-butyl 5-hydroxypentanoate
Molekylvægt (g/mol) 174.24
Formel vægt 174.1256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.