Få mere at vide
tert-Butyl 5-Hydroxypentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 5-Hydroxypentanoate |
| CAS | 91420-49-4 |
| Molekylær formel | C9H18O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-Hydroxypentanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O3/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-5-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CCCCO |
| IUPAC navn | tert-butyl 5-hydroxypentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vægt | 174.1256 |