Få mere at vide
tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, ≥90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295844
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295844 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 10295844 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53210CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 651780-02-8
Molekylær formel C12H13BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 297.152
MDL nummer MFCD08435913
InChI nøgle CAQGDWLRIQCXSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22832025
IUPAC navn tert-butyl 5-bromoindazole-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C2=C(C=C(C=C2)Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Synonym tert-butyl 5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-bromo-indazole, n-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromoindazole, 1-boc-5-bromo-1h-indazole, n-boc-5-bromo indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl5-bromo-1h-indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-bromoindazole, 5-bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel vægt 297.15
Procent renhed 90%