Få mere at vide
tert-butyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indol-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357584
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357584 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10366843 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11356835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357584 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53239CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 864771-44-8
Molekylær formel C18H25BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 344.22
MDL nummer MFCD08437629
InChI nøgle MMXDKXUKSKMROG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-n-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate
PubChem CID 18525862
IUPAC navn tert-butyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazol-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1N=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 344.22
Procent renhed 97%