Få mere at vide
tert-butyl-4-[(trifluormethyl)sulfonyloxy]-5,6-dihydropyridin-1(2h)-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239333
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10239333 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10105663 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239333 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07986DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 138647-49-1
Molekylær formel C11H16F3NO5S
Molekylvægt (g/mol) 331.31
MDL nummer MFCD09997858
InChI nøgle WUBVEMGCQRSBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl trifluoromethanesulfonate, n-boc-4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-trifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yltrifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethane sulfonyloxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 10991161
IUPAC navn tert-butyl-4-(trifluormethylsulfonyloxy)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5, 6-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 331.31
Procent renhed 97%