Få mere at vide
tert-Butyl-4-methoxyphenol, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl-4-methoxyphenol |
| CAS | 25013-16-5 |
| Molekylær formel | C11H16O2 |
| MDL nummer | MFCD01779059 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OC1=CC=C(C=C1C(C)(C)C)OC.OC2=CC=C(C(C(C)(C)C)=C2)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Procent renhed | 99% |