Få mere at vide
tert-Butyl 4-Iodobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 4-Iodobenzoate |
| CAS | 120363-13-5 |
| Molekylær formel | C11H13IO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Iodobenzoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 4-iodobenzoate, tert-Butyl p-Iodobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13IO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(I)cc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-iodobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.12 |
| Formel vægt | 303.996 |