Få mere at vide
tert-Butyl 4-(chlorosulfonyl)piperidin-1-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11976341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976341 5 g 5g
11966341 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430990050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
CAS: 782501-25-1 | C10H18ClNO4S | 283,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 782501-25-1
Molekylær formel C10H18ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 283.77
MDL nummer MFCD01861750
InChI nøgle VJAHMDQRVLEOFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-chlorosulfonylpiperidine, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxylate, 4-chlorosulfonylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-piperidinesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, 1-boc-4-piperidinesulfonylchloride, n-boc-piperidine-4-sulfonyl chloride, tert-butyl 4-chlorosulfonyl piperidine-1-carboxyl, tert-butyl 4-chlorosulphonyl piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 45789737
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(Chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Smeltepunkt 82,0 °C til 85,0 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 40,84 til 43,81% C, 4,76 til 5,11% N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
FN nummer 3265
IUPAC navn tert-butyl-4-chlorsulfonylpiperidin-1-carboxylat
Formel vægt 283.77
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 4-(chlorosulfonyl)piperidine-1-carboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.