Få mere at vide
tert-Butyl (4-Chlorobenzoyl)oxycarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (4-Chlorobenzoyl)oxycarbamate |
| CAS | 960287-60-9 |
| Molekylær formel | C12H14ClNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-12(2,3)17-11(16)14-18-10(15)8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7H,1-3H3,(H,14,16) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | [(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] 4-chlorobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.7 |
| Formel vægt | 271.0611 |