missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl 4-Bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 4-Bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate |
| CAS | 1628047-84-6 |
| Molekylær formel | C18 H17 Br N2 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)14-5-4-12(19)9-15(14)23-13-8-11-6-7-20-16(11)21-10-13/h4-10H,1-3H3,(H,20,21) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Br)cc1Oc2cnc3[nH]ccc3c2 |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.24 |
| Formel vægt | 388.0423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?