Få mere at vide
Tert-butyl 4-(benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tert-butyl 4-(benzo[b]thiophen-4-yl)piperazine-1-carboxylate |
| CAS | 1191901-07-1 |
| Molekylær formel | C17 H22 N2 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O2S/c1-17(2,3)21-16(20)19-10-8-18(9-11-19)14-5-4-6-15-13(14)7-12-22-15/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2cccc3sccc23 |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.434 |
| Formel vægt | 318.14 |