missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butyl 4-Azidopiperidine-1-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30348688
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348688 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB75029550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-Azidopiperidine-1-carboxylate
CAS 180695-80-1
Molekylær formel C10 H18 N4 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-8(5-7-14)12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)[N-][N+]#N
IUPAC navn diazonio-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]azanide
Molekylvægt (g/mol) 226.275
Formel vægt 226.143
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.