Få mere at vide
tert-Butyl 4-(Aminomethyl)indoline-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 4-(Aminomethyl)indoline-1-carboxylate |
| CAS | 1086392-32-6 |
| Molekylær formel | C14H20N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-7-11-10(9-15)5-4-6-12(11)16/h4-6H,7-9,15H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(CN)cccc12 |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-(aminomethyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vægt | 248.1525 |