Få mere at vide
tert-butyl-4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridin-1(2H)-carboxylat, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10426302
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10426302 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10601133 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
11386965 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10426302 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00952DA
Kemiske identifikatorer
CAS 214834-18-1
Molekylær formel C11H20N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.353
InChI nøgle SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 2735648
IUPAC navn tert-butyl-4-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 244.36
Procent renhed 95%