Learn More
tert-butyl-4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridin-1(2H)-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tert-butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 228.29 |
| Procent renhed | 97% |