Få mere at vide
tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15452669
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452669 5 g 5g
15442669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58640-01-0 | C8H18ClNO2 | 195.687 g/mol
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale
til farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58640-01-0
Molekylær formel C8H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 195.687
MDL nummer MFCD00270592
InChI nøgle CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride, h-gamma-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hcl, gamma-aminobutyric acid t-butyl ester hydrochloride, 4-aminobutyric acid tert-butyl ester hydrochloride, h-, a-abu-otbu.hcl, h-gaba-otbu . hcl, h-.gamma.-abu-otbu.hcl, h-gamma-abu-otbu hydrochloride
PubChem CID 24750478
IUPAC navn tert-butyl-4-aminobutanoat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Farve Hvid
Lineær formel H2NCH2CH2CH2CO2C(CH3)3·HCl
Mængde 5 g
Formel vægt 195.69
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver