Få mere at vide
tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride, 97%
Beskrivelse
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 4-aminobutyrate hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | H2NCH2CH2CH2CO2C(CH3)3·HCl |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 195.69 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |