Få mere at vide
tert-Butyl 4-amino-1-piperidincarboxylat, 98%
Artikelnummer. 10360244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10360244 1 g Glasflaske 1g
10549803 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360244 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87120-72-7
Molekylær formel C10H21N2O2
Molekylvægt (g/mol) 201.29
MDL nummer MFCD01076201
InChI nøgle LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
PubChem CID 1268291
IUPAC navn tert-butyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.