Få mere at vide
tert-butyl-4-(5-iodpyrid-2-yl)piperazin-1-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341063
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341063 1 g 1g
10382195 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10341063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43911DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 497915-42-1
Molekylær formel C14H20IN3O2
Molekylvægt (g/mol) 389.24
MDL nummer MFCD07781193
InChI nøgle RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164639
IUPAC navn tert-butyl-4-(5-iodpyridin-2-yl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(5-iodopyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 389.23
Procent renhed 97%