Få mere at vide
tert-butyl-4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazin-1-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632065
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10632065 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10026262 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632065 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857284-20-9
Molekylær formel C15H23N3O3
Molekylvægt (g/mol) 293.367
MDL nummer MFCD08060526
InChI nøgle QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7537576
IUPAC navn tert-butyl-4-[5-(hydroxymethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 293.36
Procent renhed 97%