Få mere at vide
tert-butyl-4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300627
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11300627 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10172894 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300627 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43904CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 479226-10-3
Molekylær formel C15H21N3O3
Molekylvægt (g/mol) 291.351
MDL nummer MFCD08271923
InChI nøgle NETKWTAEPIGRLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525767
IUPAC navn tert-butyl-4-(5-formylpyridin-2-yl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym tert-butyl 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-formylpyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-formyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
Formel vægt 291.35
Procent renhed 97%