Få mere at vide
tert-butyl-4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11346835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10377494 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50646DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 946409-15-0
Molekylær formel C16H26N4O2
Molekylvægt (g/mol) 306.41
MDL nummer MFCD09966148
InChI nøgle BNLNDKXJNWJYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylamino methyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 28765107
IUPAC navn tert-butyl-4-[4-(methylaminomethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CNCC1=CC(=NC=C1)N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]pyrid-2-yl}piperazine-1-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 306.41
Procent renhed 97%