Få mere at vide
tert-butyl-4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazin-1-carboxylat,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10066162
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10066162 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10431703 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10066162 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30046CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 681508-91-8
Molekylær formel C17H27N3O2
Molekylvægt (g/mol) 305.422
MDL nummer MFCD08060503
InChI nøgle VERAVZPFPZKVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-methylamino methyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylaminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 7164564
IUPAC navn tert-butyl-4-[4-(methylaminomethyl)phenyl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 305.42
Procent renhed 90%