Få mere at vide
tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, ≥95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331523
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331523 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10331523 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30309DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 622381-67-3
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C17H26N2O3
MDL nummer MFCD06658975
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl phenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl benzyl tetrahydro-1 2h-pyrazine carboxylate
InChI nøgle KLDBKWMXUMLYJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
IUPAC navn tert-butyl 4-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]methyl]piperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 306.406
PubChem CID 2795518
Formel vægt 306.4
Procent renhed 95%