Få mere at vide
tert-butyl-4-[4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505963
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10505963 250 mg 250mg
10341563 1 g 1g
10285714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10505963 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 864068-79-1
Molekylær formel C14H22N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 298.401
InChI nøgle RDZWXODJIWMJPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-hydroxymethyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 4-4-hydroxymethyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164573
IUPAC navn tert-butyl-4-[4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)-1, 3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 298.4
Procent renhed 95%