Få mere at vide
tert-butyl-4-(4-formylbenzyloxy)piperidin-1-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632895
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10632895 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10622895 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67904DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1080028-74-5
Molekylær formel C18H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 319.401
MDL nummer MFCD11841070
InChI nøgle WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
PubChem CID 33589526
IUPAC navn tert-butyl-4-[(4-formylphenyl)methoxy]piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 319.4
Procent renhed 90%