Få mere at vide
tert-butyl-4-(4-formylbenzyl)piperazin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360993
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10360993 250 mg 250mg
10035762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360993 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30304CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 844891-09-4
Molekylær formel C17H24N2O3
Molekylvægt (g/mol) 304.39
InChI nøgle UMXKYTSTYWRBBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl-1-piperazinecarboxylate, tert-butyl-4-4-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-4-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795517
IUPAC navn tert-butyl-4-[(4-formylphenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 304.39
Procent renhed 95%