Få mere at vide
tert-butyl-4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481893
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10481893 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10748823 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31004CB
Kemiske identifikatorer
CAS 869901-02-0
Molekylær formel C14H20N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 296.385
MDL nummer MFCD06658981
InChI nøgle XLGKMJFDRZHAEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172298
IUPAC navn tert-butyl-4-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(4-formyl-1, 3-thiazol-2-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, tert-butyl 4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-ca, tert-butyl4-4-formylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-formyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-formyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-formyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester
Formel vægt 296.39
Procent renhed 97%