Få mere at vide
tert-butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10619764
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10619764 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10619764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30016DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 186650-98-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C16H21N3O2
MDL nummer MFCD03791198
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-cyanophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-cyanophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-piperazin-4-yl benzonitrile,n1-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-4-4-cyanophenyl piperazine, t-butyl 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-cyanophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-cyano-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI nøgle WIBWVYVIBJOVIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC navn tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)piperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 287.363
PubChem CID 2795512
Formel vægt 287.36
Procent renhed 97%