Få mere at vide
tert-butyl-4-(4-brombenzyloxy)piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11376855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10317744 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376855 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67910DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 930111-10-7
Molekylær formel C17H24BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 370.287
MDL nummer MFCD09879975
InChI nøgle HGSFDBSIEHXEQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-bromobenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromobenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-bromophenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 4-4-bromobenzyloxy piperidine
PubChem CID 24229758
IUPAC navn tert-butyl-4-[(4-bromphenyl)methoxy]piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(4-bromobenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 370.28
Procent renhed 97%