Få mere at vide
tert-butyl-4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidin-1-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727125
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10727125 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10062224 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727125 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67913DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 946409-35-4
Molekylær formel C18H28N2O3
Molekylvægt (g/mol) 320.433
MDL nummer MFCD12198114
InChI nøgle NZWAUTDCSSMVGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminomethyl benzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-aminomethyl phenyl methoxy piperidine-1-carboxylate
PubChem CID 43811047
IUPAC navn tert-butyl-4-[[4-(aminomethyl)phenyl]methoxy]piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)benzyloxy]piperidine-1-carboxylate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 320.43
Procent renhed 90%