Få mere at vide
tert-butyl-4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692653
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10692653 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10325352 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10492824 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08457CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 156185-63-6
Molekylær formel C13H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 243.347
InChI nøgle OXPWHPCCUXESFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 3-1-boc-4-piperidyl-1-propanol, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperdine, 3-n-boc-piperidin-4-yl propanol, boc-4-piperidinepropanol, 4-3-hydroxypropyl piperidine, n-boc protected, 1-n-boc-4-3'-propanol-piperidine, 4-3-hydroxy-propyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperidinecarboxylate
PubChem CID 2800739
IUPAC navn tert-butyl-4-(3-hydroxypropyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 243.34
Procent renhed 95%