Få mere at vide
tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30331063
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30331063 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30331063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB694715100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
CAS 156185-63-6
Molekylær formel C13H25NO3
Mængde 100 mg
Synonym tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, Boc-4-Piperidinepropanol, 1-N-Boc-4-(3'-propanol)piperidine
InChI formel InChI=1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-6-11(7-9-14)5-4-10-15/h11,15H,4-10H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCCO)CC1
IUPAC navn tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 243.34
Formel vægt 243.1834