Få mere at vide
tert-butyl-4-(3-hydroxyphenyl)perhydro-1,4-diazepin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346895
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11346895 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10172794 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10086722 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07901EA
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-68-9
Molekylær formel C16H24N2O3
Molekylvægt (g/mol) 292.38
MDL nummer MFCD08690329
InChI nøgle QDERCJJDCUXJSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl perhydro-1,4-diazepine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-hydroxyphenyl-1,4-diazepane-1-carboxylate, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid, hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1h-1,4-diazepine-1-carboxylicacid,hexahydro-4-3-hydroxyphenyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 18525947
IUPAC navn tert-butyl-4-(3-hydroxyphenyl)-1,4-diazepan-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CC1)C1=CC(O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(3-hydroxyphenyl)perhydro-1, 4-diazepine-1-carboxylate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 292.38
Procent renhed 95%