Få mere at vide
tert-butyl-4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10164642
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10164642 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10164642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30404DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(3-formylbenzyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS 850375-08-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H24N2O3
MDL nummer MFCD06658977
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-3-formylbenzyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-3-formylphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-3-formylbenzyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-formylbenzyl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-formylphenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-3-formylbenzyl piperazine, 3-1-piperidinyl benzaldehyde, n4-boc protected, 1-3-formyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid t, 3-piperazin-4-yl methyl benzaldehyde, n1-boc protected
InChI nøgle YIKZZJRCKPEHGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
IUPAC navn tert-butyl-4-[(3-formylphenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 304.39
PubChem CID 2795522
Formel vægt 304.39
Procent renhed 97%