missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl 4-(3-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 4-(3-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1211876-26-4 |
| Molekylær formel | C13 H20 Br N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(3-Bromopyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BrN3O2/c1-13(2,3)19-12(18)16-7-4-10(5-8-16)17-9-6-11(14)15-17/h6,9-10H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)n2ccc(Br)n2 |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-(3-bromopyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.221 |
| Formel vægt | 329.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?