Få mere at vide
tert-butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10642875 5 g 5g
10780364 250 mg 250mg
10506713 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10642875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30414DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 361345-40-6
Molekylær formel C16H25N3O2
Molekylvægt (g/mol) 291.395
InChI nøgle VKSINZNBWVJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-aminobenzyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-3-aminobenzyl piperazine, 3-4-boc-piperazin-1-yl-methyl aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 3-1-boc-piperazin-4-yl-methyl-aniline, tert-butyl 4-3-aminophenyl methyl piperazinecarboxylate, 4-3-amino-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem12209, acmc-1ah36, 4-3-aminobenzyl piperazine, n1-boc protected
PubChem CID 7127799
IUPAC navn tert-butyl-4-[(3-aminophenyl)methyl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 291.39
Procent renhed 97%