Få mere at vide
tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 10001664
Skift visning
Amber Glass Bottle; 5g
Artikelnummer.
10001664 Amber Glass Bottle; 5g
1 options
Artikelnummer. 10001664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00470DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
CAS 77279-24-4
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C11H22N2O3
Mængde 5 g
Synonym tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI nøgle VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
IUPAC navn tert-butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 230.308
PubChem CID 735736
Formel vægt 230.31
Procent renhed 97%