Få mere at vide
tert-Butyl 4-(2-chlorethyl)piperazin-1-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 10371140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371140 1 g Glasflaske 1g
10461250 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438240010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 208167-83-3
Molekylær formel C11H21ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 248.76
InChI nøgle MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
PubChem CID 22106269
IUPAC navn tert-butyl-4-(2-chlorethyl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
Smeltepunkt 62,9 °C til 64,7 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 248.76
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.