Få mere at vide
tert-butyl-4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 277.37 |
| Procent renhed | 97% |