Få mere at vide
tert-butyl-4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259202
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259202 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10371013 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10259202 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30714CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 170017-74-0
Molekylær formel C15H23N3O2
Molekylvægt (g/mol) 277.37
MDL nummer MFCD04115046
InChI nøgle LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw
PubChem CID 2795530
IUPAC navn tert-butyl-4-(2-aminophenyl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 277.37
Procent renhed 97%