Få mere at vide
tert-butyl-4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10074962
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10074962 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10074962 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07069DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-(2-aminophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 690632-14-5
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C16H24N2O3
MDL nummer MFCD05865139
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenoxy-piperidine, tert-butyl4-2-aminophenoxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate, tert-butyl4-2-aminophenoxy tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate
InChI nøgle ISHIDQUFPVMERM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=CC=C2N
IUPAC navn tert-butyl-4-(2-aminophenoxy)piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 292.379
PubChem CID 2794768
Formel vægt 292.38
Procent renhed 97%