Få mere at vide
tert-butyl-4-(2-(aminomethyl)phenyl)piperazin-1-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10085822
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10085822 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10117722 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085822 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC30713CB
Kemiske identifikatorer
CAS 174855-53-9
Molekylær formel C16H25N3O2
Molekylvægt (g/mol) 291.395
MDL nummer MFCD04115066
InChI nøgle UINNZXQKTNAOBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-aminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminomethyl phenyl piperazine, 1-boc-4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-2-aminomethyl phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic a, 2-4-t-butoxycarbonylpiperazin-1-yl phenylmethylamine, 4-2-aminomethyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminomethyl phenyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 4961274
IUPAC navn tert-butyl-4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tert-butyl 4-[2-(aminomethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 291.39
Procent renhed 97%