Få mere at vide
tert-butyl (3S)-3-aminobutanoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10728552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10728552 100 mg 100mg
10595223 250 mg 250mg
10287263 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10728552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337941000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161105-54-0
MDL nummer MFCD00798294
InChI nøgle BFFNZGWJTHWUMY-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7021083
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-aminobutanoat
SMIL CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Navn note 95%
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Molekylær formel C8H17NO2
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4230 to 1.427
Specifik rotation + 24
Synonym tert-butyl 3s-3-aminobutanoate, s-tert-butyl 3-aminobutanoate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl-3s-3-aminobutanoate, tert-butyl s-3-aminobutyrate, 1,1-dimethylethyl 35-3-aminobutanoate, s-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3s-3-aminobutanoate, butanoic acid,3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s
Molekylvægt (g/mol) 159.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 159.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.