Få mere at vide
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate, 95%
Artikelnummer. 10143441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10143441 100 mg 100mg
10367851 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337931000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 166023-30-9 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166023-30-9
Molekylær formel C11H23NO2
Molekylvægt (g/mol) 201.31
MDL nummer MFCD01076260
InChI nøgle WBOPVTYXLFEVGP-VIFPVBQESA-N
Synonym tert-butyl 3s-3-amino-5-methylhexanoate, s-tert-butyl 3-amino-5-methylhexanoate, hexanoic acid,3-amino-5-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl 3s-3-amino-5-methyl-hexanoate, 3s-3-amino-5-methylhexanoic acid tert-butyl ester, hexanoic acid,3-amino-5-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, 3s
PubChem CID 7021556
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoat
SMIL CC(C)CC(CC(=O)OC(C)(C)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Navn note 97%
Farve Farveløs til orange-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4300 to 1.4350 (20°C, 589nm)
Specifik rotation 12
Mængde 100 mg
Formel vægt 201.31
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.